Imprimer
Microplaques 384 puits pour immunologie, BRANDplates®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781740 781741 781742
735-2051EA 308 EUR
735-2051 735-2052 735-2053
Microplaques 384 puits pour immunologie, BRANDplates®
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, avec base pleine ou transparente. Ces plaques à fond plat sont disponibles dans différentes couleurs, et avec une base transparente ou standard.
immunoGrade™ : La surface de ces plaques est optimisée pour l'immobilisation des IgG, présentant une grande capacité de liaison pour les molécules possédant des zones hydrophiles et hydrophobes. Les plaques possédant une surface immunoGrade™ constituent le meilleur choix pour les applications standard ELISA.
The surface of these plates is optimised for the immobilisation of IgG, showing a high binding capacity for molecules with hydrophilic and hydrophobic regions. Plates with an immunoGrade™ surface are the best choice for standard ELISA applications.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.