Imprimer
Microplaques HTS 384 puits, non traitées, BRANDplates®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 193 EUR
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
Microplaques HTS 384 puits, non traitées, BRANDplates®
Microplaques Microplaques HTS
Ces plaques PS à fond plat sont disponibles pleines en noir, blanc ou en version transparente.
  • Toutes les plaques BRANDplates® présentent un étiquetage alphanumérique, sont empilables et compatibles avec la plupart des laveurs et des lecteurs de microplaques standard
  • Les plaques blanches offrent une réflexion maximale et une interférence minimale pendant les mesures de luminescence ; les plaques noires garantissent une rétrodispersion minimale de la lumière pendant les analyses de fluorescence
  • Les plaques stériles sont fournies sous conditionnement individuel avec couvercle
pureGrade™: Surface non traitée, de liaison moyenne, non stérile. Ces plaques conviennent pour les dosages homogènes, le dépistage et le stockage.
pureGrade™ S: Surface non traitée, stérile. Stérilisées par rayons β, ces plaques sont particulièrement adaptées aux dosages bactériologiques.
Non treated, medium binding, sterile surface. Sterilised by β radiation, these plates are especially well suited for bacteriological assays.
Certifications: Les plaques BRANDplates® sont non cytotoxiques conformément à la norme ISO 10993-5, exemptes d'endotoxines (<0,01 EU/ml), d'ADN, de DNase et de RNase. Produits stériles conformes à la norme ISO 11137 et aux pratiques recommandées de l'AAMI, SAL 10-6.