Imprimer
VWR®, Pinces
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
232-0150EA 53.5 EUR
232-0150 232-0151 232-0152 232-0153 232-0154 232-0155
VWR®, Pinces
Pinces
PTFE, blanc.
  • Très bonne résistance chimique, inerte, anti-adhésif
  • Résistant aux températures de –200 à +280 °C
  • Les surfaces lisses empêchent la contamination et permettent un nettoyage facile