Imprimer
Distributeurs électroniques pour flacons et titrateurs, opus®
Fournisseur: HIRSCHMANN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9581020 9581050 9582020 9582050 9581010 9582010
613-0755EA 3210 EUR
613-0755 613-0756 613-0761 613-0762 613-1594 613-1596
Distributeurs électroniques pour flacons et titrateurs, opus®
Distributeurs pour flacons
Motorisés et précis, ces titrateurs et distributeurs électroniques (230 volts) sur flacons sont précis et fiables. Ils fonctionnent avec une télécommande à écran tactile qui permet de contrôler toutes leurs fonctions.
  • Les boîtiers de commande affichent des instructions dans une interface composée de menus et d'onglets affichée sur un écran TFT tactile couleur placé à distance
  • La fonction « pas à pas » permet de distribuer plusieurs incréments de volume à partir d'un même cylindre
  • Pompes équipées de joints de pistons en composé céramique pour une excellente durabilité et une protection efficace de l'électronique. Un clapet anti-retour à la base de la pompe permet à l'utilisateur d'amorcer la pompe et de renvoyer les liquides dans le flacon, réduisant ainsi les coûts. La plate-forme en silicone, en option, organise parfaitement tous les composants en associant de manière sécurisée le flacon et la pompe, permettant de placer facilement le boîtier de commande
  • Autres options : jeu de batteries permettant de se passer de prise de courant, sélection de la langue (anglais, allemand, français ou espagnol), réglage de la vitesse d'aspiration ou de distribution, possibilité d'enregistrer 10 jeux de paramètres différents afin de rendre les boîtiers de commande plus polyvalents
Interface PC: RS232 ou USB
Précision: 0,6% (distributeur 10/20/50 ml), 0,5% (titrateur 10/20/50 ml)
Précision (CV): 0,2% (distributeur 10/20/50 ml), 0,07/0,07/0,05% (titrateur 10/20/50 ml)
Informations de commande: Fournis sous forme de kits, avec affichage autonome, pompe à monter sur un flacon et certificat d'étalonnage individuel.