Imprimer
Sérum fœtal de veau pour recherche (origine: Amérique du Sud), HyClone
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SV30160.02 SV30160.03 SV30160.03HI SV30160.02HI
HYCLSV30160.02EA 82.9 EUR
HYCLSV30160.02 HYCLSV30160.03 HYCLSV30160.03HI HYCLSV30160.02HI
Sérum fœtal de veau pour recherche (origine: Amérique du Sud), HyClone
Sérums
Le HyClone™ SVF pour recherche est collecté en Amérique du Sud et importé conformément à la réglementation européenne (Directive 92/118/CEE) et est enregistré comme réactif de diagnostic in vitro auprès de l'AFSSAPS, sous le numéro T86062. Sa qualité et son adéquation à la recherche est garantie par des procédures de fabrication et de contrôle qualité particulièrement strictes. Le SVF pour recherche passe par des filtres séquentiels à pores de 100 nm (0,1 µm).