Imprimer
Sérum fœtal de veau défini (origine: États-Unis), HyClone
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SH30070.01 SH30070.03HI SH30070.02HI SH30070.01HI
HYCLSH30070.01EA 163 EUR
HYCLSH30070.01 HYCLSH30070.03HI HYCLSH30070.02HI SH30070.01HI
Sérum fœtal de veau défini (origine: États-Unis), HyClone
Sérums
Le SVF défini représente la plus haute qualité de SVF disponible et est largement employé par les responsables de cultures cellulaires ayant affaire à des contaminants viraux et ayant besoin d'un profil biochimique complet. Le SVF défini passe par plusieurs filtre connexes à pores de 40 nm (0,04 µm), à savoir les filtres présentant la meilleure rétention dans le domaine de la production de SVF commercial. Plus de 50 composants sont analysés et les résultats sont inclus dans le dosage biochimique.
  • Filtered through serial 40nm pore-size rated filters
  • Maximize cell culture growth
  • U.S. sourced
Maximize cell culture growth with U.S.-sourced Cytiva HyClone Defined Fetal Bovine Serum (FBS), filtered through serial 40nm pore-size rated filters and tested for endotoxin, hemoglobin, and extensive biochemical profile assays.