Imprimer
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
140000 140250 140360 140400 140410
734-2242EA 345 EUR
734-2242 734-1443 734-1445 734-1444 734-2710
Cell culture chambers, Nunc™ EasyFill™ cell factories
Bioréacteurs
En PS, stériles. Chambre de culture cellulaire EasyFill™ possède une grande ouverture et une petite ouverture, ce qui la rend polyvalente et conviviale. L'usine cellulaire EasyFill™ constitue un intermédiaire entre la recherche à petite échelle et la production BPF à grande échelle. Elle peut être utilisée sans accessoire ou avec des raccords "plug-and-play" pour une fixation rapide des tuyaux et filtres, ce qui réduit considérablement le risque de contamination. Les systèmes EasyFill™ sont disponibles avec un, deux, quatre ou dix niveaux de chambre de croissance, offrant des surfaces comprises entre 630 et 6300 cm².
  • Polyvalentes: la grande ouverture permet de verser les milieux directement et la petite ouverture répond au besoin d'un système fermé et aseptique pour le remplissage et la collecte
  • Intermédiaires entre le développement de méthodes à petite échelle et la production à grande échelle
  • Conviviales et prêtes à l'emploi, aucun accessoire nécessaire
  • Rendement et efficacité du processus élevés
  • Le traitement de surface Nuclon™Δ garantit des performances stables pour la fixation et la prolifération des cellules dans les milieux avec ou sans sérum
L×l: 335×205 mm.
W×L: 250×335 mm
Informations de livraison: Livrées stériles et prêtes à l'emploi, pour un usage unique.