Imprimer
Blocs Heat-On
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
505-80067-00 505-80069-00 505-80071-00 505-80073-00 505-80075-00 505-81200-00 505-80067-01 505-80082-00 505-80080-00
442-0636EA 534 EUR
442-0636 442-0637 442-0638 442-0639 442-0640 442-0658 HEID505-80067-01 HEID505-80082-00 HEID505-80080-00
Blocs Heat-On
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Moyen sûr, rapide et efficace de chauffer et d'agiter les flacons à fond rond de 10 ml à 5 litres, adapté pour une utilisation avec tous les types de plaques chauffantes de 145 mm Ø maximum. Les blocs Heat-On remplacent les bains d'huile et les chauffe-ballons sphériques. Fabriqués en aluminium solide, ils offrent un excellent transfert de chaleur, et évitent les points chauds et les déversements, pour des manipulations chimiques plus sûres. La conception unique des puits empêche les flacons de se fissurer tout en optimisant la surface de contact.
  • Faites des économies en éliminant la nécessité d'une huile complexe et de la mise au rebut coûteuse de l'huile usagée, et utilisez la verrerie de laboratoire existante
  • Le revêtement en fluoropolymère innovant et facile à nettoyer offre une excellente résistance à la plupart des solvants, acides et alcalis
  • Peuvent être utilisés jusqu'à 200 ou 260 °C sur de courtes périodes
  • Le bloc Heat-On peut faire bouiller 250 ml d'eau en moins de 11 minutes, plus rapidement que le bain d'huile. Un bloc Heat-On de 2000 ml avec flacon contenant 1000 ml d'eau a bouilli 66% plus rapidement que les systèmes concurrents
  • Deux trous pour sonde de température pour un contrôle de la température et un retour précis
Support de bloc multi-puits et inserts:
Ce support de bloc multi-puits unique est conçu pour contenir un ou deux inserts pour flacons*.
Les inserts sont disponibles pour des flacons de 10, 25, 50, 100 et 150 ml. Les inserts pour flacons
comportent également des côtés coupés pour une utilisation avec deux ou trois flacons à col et peuvent accueillir des poignées de levage de sécurité en option.
Attention: *n'accepte qu'un insert de 150 ml.