Imprimer
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Marques : Quantabio
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
95063-200 95063-01K
733-1273EA 896 EUR
733-1273 733-2074
qPCR SuperMix, PerfeCTa® MultiPlex
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Ce SuperMix est un cocktail de réaction doublement concentré, prêt à l'emploi pour le qPCR en temps réel qui contient tous les composants mis à part les amorces, les sondes et les modèles. Le système transcende les limites de multiplexage des principaux mélanges PCR conventionnels, assurant une amplification non biaisée d'un maximum de cinq séquences cibles dans un tube unique. La suppression des amplicons à faible nombre de copies par des cibles de référence à grand nombre de copies dans l'amplification est un problème courant dans le multiplexage de PCR. Cela peut fausser ou masquer la représentation visible et la quantification des séquences cibles à faible nombre de copies. Le supermix PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, low ROX fournit une plage dynamique et une sensibilité à la qPCR multiplexée qui est comparable à celle des tests de sonde de qPCR uniplexée sans avoir besoin de concentrations limitées ou variables d'amorce.
Un des composants clés de ce supermix est l'ADN polymérase AccuStart™ Taq avec des anticorps monoclonaux qui se lient à la polymérase et la gardent inactive avant l'étape initiale de dénaturation de la PCR. Après activation thermique (2 minutes à 95 °C), les anticorps se dénaturent de manière irréversible et libèrent l'ADN polymérase Taq entièrement active et non modifiée. Cela assure une extension spécifique et efficace de l'amorce avec la commodité de l'ensemble de réactions à température ambiante.