Kits d'extraction sur gel E.Z.N.A.®
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
La purification sur gel d'ADN est une technique courante utilisée pour l'isolation de fragments spécifiques d'ADN. Toutefois, la plupart des méthodes ne parviennent pas à éliminer totalement l'agarose (ce qui peut entraîner des problèmes au cours des manipulations en aval), cisaillent l'ADN ou fournissent des rendements très faibles.
- Récupération d'ADN à partir de gel d'agarose en moins de 15 minutes
- Des tampons optimisés garantissent un ADN pur
- Aucune extraction organique nécessaire
- L'ADN purifié produit convient à toutes les applications ultérieures
Le kit d'extraction sur gel E.Z.N.A.® utilise la technologie de colonne de centrifugation d'ADN HiBind® pour récupérer des bandes d'ADN de 70 pb à 20 kb en longueur de toutes les qualités de gel d'agarose avec des rendements de 85% maximum. Le kit d'extraction sur gel E.Z.N.A.® MicroElute est conçu pour la purification de fragments d'ADN provenant de gels d'agarose avec un faible volume d'élution de 10 à 15 µl.
Les colonnes Q-spin sont sans capuchon afin de faciliter le traitement rapide de plusieurs échantillons. Ces colonnes offrent des rendements élevés et peuvent être employées pour les protocoles de centrifugation. Les colonnes V-spin sont équipées d'un bouchon fixé d'un raccord de sortie Luer standard (au fond) permettant la connexion simple et étanche à un manifold à vide ou à une aiguille à embout Luer. Ces colonnes peuvent être utilisées pour les protocoles de centrifugation et de vide.