Mélanges de réaction PerfeCTa® qPCR FastMix™
Marques : QuantabioTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FastMixes contient des tampons et des stabilisants optimisés pour une efficacité, une reproductibilité et une sensibilité maximales de PCR, avec TaqMan® et compositions chimiques de sonde MGB TaqMan®. Un des composants clés de PerfeCTa® qPCR FastMixes est l'ADN polymérase AccuFast™ Taq qui permet une activation instantanée et une cinétique rapide de polymérisation. Après activation thermique (20 secondes à 95 °C), les anticorps se dénaturent de manière irréversible et libèrent l'ADN polymérase Taq entièrement active et non modifiée. Cela assure une extension spécifique et efficace de l'amorce avec la commodité de l'ensemble de réactions à température ambiante. FastMixes offre une efficacité, une sensibilité et une spécificité optimales de PCR ainsi qu'un fort signal fluorescent avec des conditions de cycle rapides ou conventionnelles.