Imprimer
Cryothermostats, Proline Kryomate
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L001653 L001654 L001655 L001657 L001658 L001659
461-1298EA 35720 EUR
461-1298 461-1301 461-1303 461-1299 461-1302 461-1304
Cryothermostats, Proline Kryomate
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Les Kryomats Proline sont des cryothermostats compacts, posés au sol, équipés en série de la console de contrôle/commande. Cette console présente un écran LCD graphique rétro-éclairé, l'affichage des valeurs réelles avec une précision de 0,1/0,01 ou 0,001 °C et la possibilité d'entrer les données par le biais du curseur ou des touches de fonction. L'écran fournit des messages texte clairs et une représentation graphique des courbes de température séquentielles ; il présente un guidage par menu en quatre langues (allemand, anglais, français et espagnol). Grâce à de grandes ouvertures de bain et des volumes jusqu'à 40 litres, cette gamme convient particulièrement aux applications internes.
  • Plage de température de −90 à +200 °C
  • Interface RS232/485 intégrée de série avec découplage optoélectronique
  • Console de commande amovible et utilisable pour pilotage à distance (jusqu'à 50 mètres)
  • Programmateur (fonction minuteur) avec 150 segments température/temps, répartis sur cinq programmes
  • Buse de brassage réglable dans le bain pour une homogénéité maximale de la température
Tous les modèles peuvent être fournis en version à refroidissement par air ou par eau, avec une puissante pompe Vario à 4 débits. Le chauffage du pont en bord de cuve avec régulation électronique permet d'éviter la condensation de l'humidité de l'air et le givrage à basses températures. Les unités de refroidissement sophistiquées fournissent des performances cryogéniques extrêmement puissantes et sont très efficaces, même à basse température. Grâce à une fonction numérique de gestion économique du refroidissement, le système SmartCool garantit que chaque mode de fonctionnement est utilisé avec la capacité cryogénique nécessaire et non pas maximale. Cela permet d'économiser jusqu'à 75% d'énergie dans la mesure où il n'y a pas besoin de contre-chauffage et que la chaleur dégagée est nettement réduite.
Capacité de pompe max.:
19 L/min, 0,5 bar
Informations de commande: Notez que tous les modèles Kryomats Proline nécessitent une alimentation triphasée. W indique les modèles à refroidissement par eau.
Attention: * Capacité de refroidissement à 20, 0, −20, −30, −40, −50, −60, −70, −80 et −90 ˚C