Imprimer
Microplaques 96 puits pour immunologie, BRANDplates®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781720 781721 781722 781724 781731 781780 781782 781840 781842 781732
735-2042EA 189 EUR
735-2042 735-2043 735-2044 735-2046 735-2050 735-2054 735-2055 735-2064 735-2066 738-0191
Microplaques 96 puits pour immunologie, BRANDplates®
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, base pleine ou transparente. Plaques disponibles avec différentes formes de puits (fond rond (U), conique (V), plat (F) ou plat à bords courbés (C), différentes couleurs et différentes surfaces traitées.
  • Toutes les plaques BRANDplates® présentent un étiquetage alphanumérique, sont empilables et compatibles avec la plupart des laveurs et lecteurs de microplaques standard
  • Les plaques de 96 puits standard sont munies d'un code alphanumérique coloré identifiant le type de surface (orange - traitement pour la culture cellulaire, bleu - traitement immunologique)
  • Les plaques blanches offrent une réflexion maximale et une interférence minimale pendant les mesures de luminescence; les plaques noires garantissent une rétrodispersion minimale de la lumière pendant les analyses de fluorescence
immunoGrade™: La surface de ces plaques est optimisée pour l'immobilisation des IgG et présente une grande capacité de liaison pour les molécules à régions hydrophiles et hydrophobes. Les plaques avec une surface immunoGrade™ représentent le meilleur choix pour les applications ELISA standard.
hydroGrade™: Surface fortement hydrophile. Adaptée aux molécules de liaison avec des régions hydrophiles. Les plaques à surface hydroGrade™ peuvent être utilisées pour les études en phase liquide avec des composants hydrophobes.
lipoGrade™: Surface fortement hydrophobe (lipophile). Adaptée à la liaison de molécules avec des régions hydrophobes. Les microplaques à surfaces lipoGrade™ peuvent être utilisées pour les études en phase liquide avec des composants hydrophiles.
Strongly hydrophilic surface. Especially well suited for binding molecules with predominantly hydrophilic regions. Plates with a hydroGrade™ surface can be used in liquid phase assays with hydrophobic components.
Certifications: Les BRANDplates® sont non cytotoxiques selon ISO 10993-5 et exemptes d'endotoxines (<0,01 EU/ml), d'ADN, de DNase et de RNase.