Imprimer
Thermostats de chauffage avec bains en acier inoxydable, Alpha
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L000619 L000620 L000621 L000623 L000624 L000625 L000627 L000628 L000629
461-1204EA 1580 EUR
461-1204 461-1205 461-1206 LAUDL000623 LAUDL000624 LAUDL000625 LAUDL000627 LAUDL000628 LAUDL000629
Thermostats de chauffage avec bains en acier inoxydable, Alpha
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Bains avec circulateurs détachables
Les thermostats de chauffage Alpha sont munis d'une console de commande simple d'emploi comportant trois boutons et d'un grand écran LED assurant une navigation aisée dans les menus. Les thermostats conviennent à une utilisation dans les liquides non inflammables (eau, mélanges eau/glycol). Les unités assurent une thermostatisation à la fois interne et externe. Stabilité thermique de ±0,05 K garantissant un chauffage ou un refroidissement précis. Convient pour de nombreuses applications. À l'aide d'un kit de pompe de circulation en option et du serpentin de refroidissement, le thermostat de chauffage peut être transformé en système de thermostatisation complet.
  • Plage de température comprise entre 25 et 100 °C, résolution de 0,1 °C, stabilité thermique de ±0,05 K
  • Calibrage manuel à un point pour recalibrage des températures de fonctionnement
  • Possibilité de réduire le débit de pompe de 15 à 5 l/min à l'aide d'un réducteur
  • Fonctions de sécurité (alertes, avertissements et erreurs) affichées sur l'écran LED
Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.
15 l/min, 200 mbar
Informations de livraison: fournis avec bain en acier inoxydable, un réducteur de débit et une pince à vis qui permet de fixer le thermostat à immersion sur n'importe quel réservoir avec une épaisseur de paroi de 25 mm maximum et une capacité allant jusqu'à 50 litres ; la température maximale atteignable dépend de l'isolation du réservoir.