Imprimer
VWR® Critical Swabs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
149-0334EA 200 EUR
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Critical Swabs
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Écouvillons dotés d'une tête en mousse de PU à alvéoles ouvertes ou fermées (100 pores par pouce), et d'une tige en PP vierge à 100%. Certains sont équipés d'une tige bleue en PP renforcé à la fibre de verre et conviennent particulièrement aux utilisations en environnement critique.
  • Non abrasifs, afin de ménager les composants délicats
  • La tête est thermosoudée à la tige, sans adhésif
  • Résistent à la plupart des solvants d'usage courant en environnement contrôlé
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle 149-0334 149-0338 149-0339
Environmentally Preferable
Longueur de la tige 152 mm 83 mm 130 mm
Largeur de la tige 3 mm 2,5 mm 5 mm
Longueur de la tête 15 mm 25 mm 25 mm
Largeur de la tête 5 mm 3,6 mm 13,5 mm
Longueur totale 167,0 mm 108,0 mm 152,0 mm