Imprimer
VWR®, Écouvillons Critical Swab, tête en mousse sur coton
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
149-0335EA 219 EUR
149-0335 149-0336
VWR®, Écouvillons Critical Swab, tête en mousse sur coton
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Écouvillons à usage unique munis d'une tête 100 % mousse de PU de 100 pores par pouce sur coton et tige de bois.
  • Avantages des têtes en coton et en mousse
  • Extérieur en mousse résiste à l'abrasion et à la plupart des solvants
  • Intérieur en coton hautement absorbant
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904