Les cryothermostats Alpha sont munis d'une console de commande simple avec trois boutons, un grand écran LED de navigation aisée dans les menus. Les cryothermostats conviennent à une utilisation dans les liquides non inflammables (eau, mélanges eau/glycol). Thermostatisation interne et externe. Stabilité thermique de ± 0,05 K garantissant un chauffage ou un refroidissement précis. Convient pour une vaste gamme d'applications. Le système de refroidissement automatique permet un refroidissement sur l'ensemble de la plage de température de −25 to +100 °C. Tous les cryothermostats incorporent un compresseur activable ou désactivable à volonté, ce qui permet d'économiser l'énergie, d'éviter d'user le compresseur et ainsi d'allonger sa durée de vie.
- Temperature range −25 to +100 °C, resolution 0,1 °C, temperature stability of ±0,05 K
- User calibration at a single point for re-calibration of working temperatures
- Safety functions such as alarms, warnings and errors are shown on the LED display
- The front plate can be quickly removed to make cleaning the condenser easy, a drain connection at the rear of the unit makes emptying the temperature fluid simple
- Units have an integrated timer which automatically shuts down to standby mode after a preset time
Maximum pump capacities:
15 L/min, 200 mbar.
15 l/min, 200 mbars
Informations de livraison: Fourni avec couvercles et kits de pompage avec raccords de Ø 13 mm.
Attention: Cooling capacity at +20 °C.