Imprimer
Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, MIKRO 200/200 R
Fournisseur: Hettich
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2400 2405
521-0910EA 2470 EUR
521-0910 521-0911
Microcentrifugeuses, ventilées/réfrigérées, MIKRO 200/200 R
Centrifugeuses Microcentrifugeuses
Les microcentrifugeuses MIKRO 200 et 200 R comptent parmi les centrifugeuses les plus rapides de leur catégorie, avec une vitesse maximale de 15 000 min–1 et une FCR de 21 382 ×g.
  • Moteur haute performance à fonctionnement doux, doté d'un entraînement à commande de fréquence, sans entretien
  • Verrouillage motorisé du couvercle, clavier à membrane de saisie rapide avec affichage numérique facile à lire et molette de saisie des valeurs
  • Mémoire permettant de stocker quatre programmes
  • MIKRO 200 R : réglage de température en continu de –10 à +40 °C, fonction « Fast Cool » (Refroidissement rapide), mode autonome permettant de conserver la température réglée, extinction automatique de la réfrigération lorsque le couvercle est ouvert
  • Caractéristiques de sécurité : mise hors tension en cas de déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor, verrouillage et maintien du couvercle pendant le fonctionnement du rotor, protection anti-chute du couvercle, protection anti-surchauffe du moteur, protection anti-surchauffe de la cuve pour le modèle MIKRO 200 R
Informations de commande: rotors et accessoires disponibles séparément.