Modèle autonome numérique, plage de volume de 0,1 ml à 10 l. Ces appareils puissants fonctionnent selon le principe du rotor/stator et peuvent être utilisés pour une vaste gamme d'applications de dispersion et d'homogénéisation. Une télécommande par PC à l'aide du logiciel fourni est disponible via le mode AUTO.
- Mécanisme de connexion rapide et sûr permettant de changer aisément les tiges de dispersion
- Contrôleur intelligent assurant une vitesse constante indépendamment des variations de charge
- Démarrage progressif, protection contre les surcharges et stabilisateur de vitesse
- Trois modes de fonctionnement: STANDARD, MINUTERIE et AUTO
- Écran LCD et pavé numérique: interface avancée pour afficher et modifier une large gamme de paramètres
Certifications: Classe de protection EN/IEC selon DIN EN 60529: IP20. Sécurité conforme à la norme EN/IEC 61010.
Informations de commande: Fournis avec un logiciel pour PC et un câble de connexion pour PC. Les supports et les tiges de dispersion doivent être commandés séparément.