Imprimer
Microplaques 384 puits pour culture cellulaire, BRANDplates®
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
781980 781981 781982 781986 781987 781988 781989
735-2105EA 462 EUR
735-2105 735-2106 735-2107 735-2111 735-2112 735-0372 735-0373
Microplaques 384 puits pour culture cellulaire, BRANDplates®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS, base pleine ou transparente. Ces plaques à fond plat sont disponibles en différentes couleurs, en format standard, à profil abaissé ou à base transparente.
cellGrade™ : Surface standard pour la culture de lignées cellulaires adhérentes. Les groupes chimiques à la surface de la plaque se lient à des composants du sérum, stimulant la croissance des cellules immobilisées.
cellGrade™ plus : Cette surface possède une structure semblable à celle d'une protéine. La culture de cellules dans des milieux avec peu de sérum est possible. La surface cellGrade™ plus convient à la culture de lignées cellulaires plus délicates.
cellGrade™ premium : Cette surface est constituée d'un équivalent de poly-D-lysine. Grâce à ses caractéristiques de surface optimisées, les lignées cellulaires les plus délicates peuvent être cultivées. La croissance cellulaire est comparable à celle observée sur des surfaces en poly-D-lysine.