Imprimer
Kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D3350-02 D3350-00 D3350-01
D3350-02EA 641 EUR
D3350-02 D3350-00 D3350-01
Kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Bacterial DNA permet l'isolation rapide et fiable d'ADN cellulaire total de haute qualité d'un grand nombre d'espèces bactériennes. Ce kit utilise une condition de lyse optimisée et jusqu'à 1×10⁹ cellules bactériennes peuvent être traitées pour chaque colonne. Il n'y a aucune extraction organique, ce qui réduit les déchets plastiques et délais de manipulation, permettant le traitement de plusieurs échantillons en parallèle. Des cellules bactériennes sont soumises à une phase de croissance exponentielle puis récoltées. La paroi cellulaire est retirée par digestion par lysozyme et broyage à billes, puis par digestion protéasique. Suite à la lyse, des conditions de liaison sont ajustées et l'échantillon est appliqué à une colonne HiBind de centrifugation d'ADN. Deux étapes rapides de lavage suppriment les sels et contaminants protéiques à l'état de traces. L'ADN est alors finalement élué dans de l'eau ou un tampon d'élution. L'ADN purifié peut être directement utilisé dans des applications en aval sans qu'une purification supplémentaire soit nécessaire.
  • Convient pour la plupart des souches bactériennes
  • Isolation d'ADN en moins de 20 minutes (après lyse)
  • Des tampons optimisés garantissent un ADN pur
  • Aucune extraction organique
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications