Imprimer
VWR®, Ballons, fond rond avec col rodé normalisé
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-1351EA 14.7 EUR
201-1351 201-1352 201-1353 201-1354 201-1355 201-1356 201-1357 201-1358 201-1359 201-1321 201-1322 201-1326 201-1342 201-1343
VWR®, Ballons, fond rond avec col rodé normalisé
Ballons Flacons à fond rond
Verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire. Avec une plage d'inscription blanche et une référence catalogue imprimée pour faciliter le renouvellement de commande.
DIN 12348
Certifications: DIN 12348