Imprimer
VWR®, Ballons à fond plat col rodé normalisé
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-1381EA 21.4 EUR
201-1381 201-1380 201-1382 201-1383 201-1384 201-1344 201-1348 201-1360 201-1361
VWR®, Ballons à fond plat col rodé normalisé
Ballons Ballons à fond plat
Verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire. Avec une plage d'inscription blanche et une référence catalogue imprimée pour faciliter le renouvellement de commande.
DIN 12348
Certifications: DIN 12348