Imprimer
VWR®, Erlenmeyers à col rodé normalisé
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
201-1385EA 18.2 EUR
201-1385 201-1386 201-1387 201-1388 201-1389 201-1390 201-1391 201-1392 201-1393 201-1394 201-1395 201-1372 201-1373 201-1362 201-1363 201-1369 201-1370
VWR®, Erlenmeyers à col rodé normalisé
Ballons Flacons Erlenmeyers
Verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
L'alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire. Repères de volume et plage d'inscription.
DIN 12387
Certifications: DIN 12387