Kit E.Z.N.A.® Tissue DNA
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le kit E.Z.N.A.® Tissue DNA offre une méthode simple, rapide et économique d'isolation de l'ADN à partir de nombreuses sources d'échantillons dont des cellules et tissus animaux, frais ou congelés. Après lyse des cellules, le processus de purification d'ADN peut être réalisé intégralement en moins de 30 minutes. À l'aide du protocole E.Z.N.A.® Tissue DNA simple, jusqu'à 30 mg de tissu peuvent facilement être traités simultanément. Des échantillons simples ou multiples peuvent être traités simultanément grâce à ce kit basé sur colonne de centrifugation. Il est inutile de procéder à des extractions au phénol/chloroforme, ou aux étapes fastidieuses de précipitation à l'isopropanol ou à l'éthanol. L'ADN purifié à l'aide d'un kit E.Z.N.A.® Tissue DNA est prêt pour la plupart des applications en aval, telles que PCR, transfert Southern et digestion par enzyme de restriction.
- Isolation d'ADN d'échantillons frais ou congelés
- Le traitement de 30 mg de tissu prend moins de 20 minutes (après lyse)
- ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval
- Des tampons optimisés garantissent un ADN pur à chaque fois
- Aucune extraction organique