Imprimer
VWR®, Surchaussures, SPP/CPE
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8282EA 66.8 EUR
113-8282 113-8283 113-9052
VWR®, Surchaussures, SPP/CPE
Vêtements à usage unique
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en SPP non tissé, avec une semelle laminée en CPE.
  • Sans couture sous le pied
  • Semelles de diverses couleurs (blanc, bleu ou noir)
L×H: 410×170 mm
Poids: 40 g/m² (SPP), 80 g/m² (semelle en CPE)
* Taille unique
Cdt: 5 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 4 sachets par caisse.