Imprimer
Réfractomètres portatifs pour l'eau de mer, série PAL
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4404 4405 4506
635-0215EA 493 EUR
635-0215 635-0216 ATAG4506
Réfractomètres portatifs pour l'eau de mer, série PAL
Réfractomètres Réfractomètres portables
La série PAL pour la salinité est constituée d'instruments de poche délivrant des résultats rapides.
Certifications: La norme IP 65 autorise le rinçage de l'échantillon à l'eau courante
Informations de livraison: Supplied with two AAA batteries.