Imprimer
Réfractomètres portatifs, série PAL
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4425 4426 4431 4432 4451 4455 4464 4465 4466 4468 4470 4471 4472 4413
635-0232EA 339 EUR
635-0232 635-0233 635-0237 635-0238 635-0255 635-0259 635-0268 635-0269 635-0270 635-0272 635-0274 635-0275 635-0276 635-0221
Réfractomètres portatifs, série PAL
Réfractomètres Réfractomètres portables
La série PAL, avec ses balances spéciales, est constituée d'instruments de poche délivrant des résultats rapides.
Certifications: La norme IP 65 autorise le rinçage de l'échantillon à l'eau courante.