Imprimer
Détecteurs de vapeurs organiques
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
514-0007EA 962 EUR
514-0007
Détecteurs de vapeurs organiques
Systèmes de détection de gaz
  • Ethylene oxide monitor utilises brominated carbon to collect and convert the reactive ethylene oxide to a more stable chemical derivative, 2-bromoethanol
  • Compound then desorbed with methylene chloride in methanol
  • Accuracy within ±25% for 8-hour samplings at 1 ppm
  • Accuracy within ±35% for 8-hour samplings at the action limit
Durée de vie de 18 mois.
Certifications: OSHA