Imprimer
Dosimètre pour formaldéhyde
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
514-0008EA 1120 EUR
514-0008
Dosimètre pour formaldéhyde
Systèmes de détection de gaz
Les moniteurs utilisent le principe scientifique éprouvé de la diffusion, qui implique le mélange progressif des molécules de deux substances ou plus.
  • Les détecteurs de formaldéhyde utilisent un filtre imprégné de bisulfite et sont analysés par colorimétrie
  • Peut être utilisé pour un échantillonnage TWA de huit heures
  • Ne possède pas la sensibilité nécessaire pour la surveillance de la limite d'exposition à court terme (STEL)
Conçu pour mesurer l'exposition individuelle dans les zones de travail dans une variété d'industries.
Durée de conservation de 18 mois.
Certifications: Répond aux exigences de l'OSHA en matière de précision de ±25% à 0,5 - 5,0 ppm.