Imprimer
Chaussures de sécurité ESD, à enfiler, JALAS® 3520
Fournisseur: EJENDALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3520-36 3520-37 3520-38 3520-39 3520-40 3520-41 3520-42 3520-43 3520-44 3520-45 3520-46 3520-47
114-7889EA 121.43 EUR
114-7889 114-7890 114-7891 114-7892 114-7893 114-7894 114-7895 114-7896 114-7897 114-7898 114-7899 114-7900
Chaussures de sécurité ESD, à enfiler, JALAS® 3520
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité ESD antistatiques fabriquées à partir d'une tige en cuir hydrofuge enduit de PU et d'une semelle extérieure en PU résistant aux huiles.
  • Double zone d'absorption des chocs
  • Semelles textiles EVA interchangeables
  • Semelles orthopédiques possibles
  • Bouchon de protection des orteils en aluminium
Couleur: blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2 SRC