Imprimer
VWR®, Bonbonnes, en PP, rondes, à col sanitaire
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216-1897EA 237 EUR
216-1897 216-1910 216-1920
VWR®, Bonbonnes, en PP, rondes, à col sanitaire
Flacons Bonbonnes
Idéales pour les applications de biotransformation. Comportent un bord sanitaire (76 mm) acceptant les raccords TC standards.
  • Bandoulières pratiques
  • Très bonne résistance chimique
  • Autoclavable
Certifications: Résine conforme à la norme américaine de la FDA 21 CFR, USP Classe VI.