Bandelettes test, dureté, Dosatest
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Un kit prêt à l'emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.
- Rapide et pratique
- Facile à manier
- Choix des gammes pour la précision requise
Idéal pour surveiller la dureté de l'eau, particulièrement adapté aux essais de chaudières, aux aquariums et aux laveries. Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.
Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l'aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.
1 mmol/litre =10 °f = 5.60 °d= 7,022 °e.
1 mmol/litre= 100.09 mg/l CaCO₃.
Cdt: Conteneur avec 100 bandelettes test 6 x 95 mm.