Application specific filter papers, grade 72, Whatman™
FiltresPapiers filtrePapiers filtres qualitatifs
Grade 72 activated carbon air filter paper is designed for air pollution monitoring of radioactive iodine in medical and nuclear installations.
High-quality composite cellulose/glass filter paper
Loaded with activated carbon for radioactive iodine absorption
Suitable for use in radioactive environments
Air pollution monitoring of radioactive iodine in medical or nuclear installations is a critical safety requirement. Grade 72 cellulose filter papers are designed specifically for these environments, delivering sensitive and accurate results by absorbing any radioactive iodine in the air for analysis.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.