Bandelettes de test, acide peracétique, DOSATEST
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Un kit prêt à l'emploi qui se range dans la poche de votre blouse de laboratoire.
- Rapide et pratique
- Facile à utiliser
- Choix de différentes qualités en fonction de la précision requise
Idéal pour surveiller vos processus de désinfection. Résultats semi-quantitatifs pouvant être obtenus entre 10 et 120 secondes
Les diagrammes de couleurs est réglé et contrôlé à l'aide de solutions étalons certifiées conformes aux principales normes NIST.
Cdt: Emballage de 100 bandelettes de test 6×95 mm.