Bandelettes test peroxyde, Dosatest
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Un kit prêt à l'emploi qui tient dans la poche de votre blouse de laboratoire.
- Rapide et pratique
- Facile à manier
- Choix des gammes pour la précision requise
Idéal pour contrôler les processus de désinfection. Des résultats semi-quantitatifs peuvent être obtenus entre 10 et 120 secondes.
Les tableaux de couleurs sont ajustés et vérifiés à l'aide de solutions standard certifiées directement traçables aux standard NIST primaires.
Cdt: Conteneur avec 100 bandelettes test 6×95 mm