Imprimer
Réfractomètres numériques automatiques, RX-9000α
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
635-0397EA 9780 EUR
635-0397
Réfractomètres numériques automatiques, RX-9000α
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Les réfractomètres numériques automatiques RX 9000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la concentration de divers liquides avec rapidité et précision.
  • Thermostat Peltier pour le contrôle de la température de 5 à 70 °C
  • Démarrage automatique de la mesure lorsque l'échantillon atteint la température de consigne
  • Affichage rapide de d'indice de réfraction et de la valeur Brix à la température de consigne