Imprimer
Réfractomètres numériques automatiques, RX-7000α
Fournisseur: Atago
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
635-0148EA 8860 EUR
635-0148
Réfractomètres numériques automatiques, RX-7000α
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Les réfractomètres numériques automatiques RX 7000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la concentration de divers liquides avec rapidité et précision.
Le modèle RX 7000α mesure un indice de réfraction élevé et convient aux huiles et graisses à haut point de fusion à des températures élevées.