Imprimer
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, UNIVERSAL 320 / 320 R
Fournisseur: Hettich
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1401 1406
521-0903EA 4110 EUR
521-0903 521-0904
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, UNIVERSAL 320 / 320 R
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Centrifugeuses performantes avec gamme complète d’accessoires permettant la réalisation de pratiquement
toute tâche de centrifugation.
  • Centrifugeuse avec verrouillage motorisé du couvercle, clavier à membrane pour une saisie rapide des paramètres, 10 mémoires programmables, rotors facilement échangeables
  • Boîtier et couvercle en métal, chambre de centrifugation en acier inoxydable, hublot sur le couvercle
  • Caractéristiques de sécurité: verrouillage et maintien du couvercle pendant le fonctionnement du rotor, ouverture d'urgence du verrou du couvercle, protection anti-chute du couvercle, protection anti-surchauffe du moteur, protection anti-surchauffe de la chambre (UNIVERSAL 320 R), mise hors tension en cas de déséquilibre, reconnaissance automatique du rotor
Informations de commande: Rotors et adaptateurs disponibles séparément.