Imprimer
Réactif de Nessler, en comprimés
Marques : Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
511261BT 511231BT 511230BT 511251BT 511250BT
LOVI511261BTEA 170 EUR
LOVI511261BT LOVI511231BT LOVI511230BT LOVI511251BT LOVI511250BT
Réactif de Nessler, en comprimés
Réactif de Nessler
Numéro MDL: MFCD00049656
Numéro CAS: 7783-33-7