Imprimer
VWR®, Mini Vortex Mixers
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-0998EA 447 EUR
444-0998 444-0999 444-1041 444-1042 444-0994 444-0995 444-0996 444-0997
VWR®, Mini Vortex Mixers
Agitateurs Agitateurs Vortex
Mini-agitateurs Vortex ergonomiques, dotés de fonctions adaptées aux différentes applications; ces unités compactes offrent un confort optimal et représentent un minimum de contrainte.
  • Mode de fonctionnement tactile ou continu (sauf pour le modèle à vitesse fixe uniquement doté du mode tactile)
  • Utilisable entre 4 et 40 °C (maximum 85 % d’humidité relative sans condensation) dans un incubateur, un incubateur à CO₂ ou une chambre froide
  • Le modèle à pulsations a une action unique, qui réduit la génération de chaleur et garantit un mélange et une dissociation efficaces
  • Les unités à pulsations et numériques sont dotées d’une minuterie de 1 s à 160 h.
L'unité analogique assure un démarrage en douceur pour une agitation douce ou une agitation vigoureuse à grande vitesse.
L'unité à vitesse fixe commence l'agitation lorsque la coupelle est enfoncée et assure une agitation vigoureuse à pleine vitesse.
Le modèle numérique est idéal pour les applications nécessitant des résultats reproductibles, car le contrôle par microprocesseur maintient la vitesse définie. La minuterie affiche le temps écoulé ou peut être programmée selon les limites définies par l’utilisateur, et éteindra l’appareil lorsque le temps atteint zéro.
Le modèle à pulsations provoque de puissantes pulsations, pour assurer une dissociation complète des cellules en quelques minutes pour les procédures utilisant des billes de verre.
Informations de livraison: Livré avec un cordon d’alimentation de 1830 mm avec fiche UE et UK ou adaptateur CH, une coupelle, une tête de 7,6 cm et une pièce faciale de 7,6 cm en caoutchouc. L'agitateur Vortex à pulsations est également fourni avec un porte-microtubes de 1,5 à 2 ml avec coupelle intégrée.
Attention: La vitesse maximale varie en fonction de l’accessoire utilisé.
* Peut uniquement être utilisé avec l’insert de fixation 444-7048
** Peut uniquement être utilisé avec le support de tube 444-0217