Imprimer
Huile silicone, 100 - 300 mPa.s (20 °C) pour bain, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.07742.0100 1.07742.1000
1.07742.0100EA 130 EUR
1.07742.0100 1.07742.1000
Huile silicone, 100 - 300 mPa.s (20 °C) pour bain, Supelco®
Huile silicone
Silicone oil used as oil bath up to 250 °C.
Cdt: Packed in plastic bottles.
Point d'ébullition: >315 °C (1013 hPa)
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >295 °C
Numéro MDL: MFCD00132673
Numéro CAS: 68083-14-7