Imprimer
Agitateurs magnétiques, LABOMAG Be9 et Be Nine Mobile
Fournisseur: SHP Steriltechnik
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
950002001003 950002001004 950003001001 950003001002 950002001001 950002001002 950003001003 950003001004
442-1136EA 275 EUR
442-1136 442-1137 442-1138 442-1139 442-1134 442-1135 442-1140 442-1141
Agitateurs magnétiques, LABOMAG Be9 et Be Nine Mobile
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Agitateurs magnétiques à position unique colorés à boîtier en PLA. L'entraînement à induction sans usure permet un mélange uniforme pour un maximum de 1 litre de liquide.
  • Fonctionnement simple et intuitif
  • Choix de 4 couleurs : bleu, vert, magenta et jaune
  • La vitesse d'agitation et le sens d'agitation sont indiqués par des LED.
  • Fonction de démarrage progressif pour un démarrage régulier et centré du barreau d'agitation magnétique
  • Le changement intégré du sens d'agitation garantit un mélange encore plus homogène du liquide.
  • Le Be Nine Mobile est idéal pour l'analyse des eaux usées sur le terrain ou en laboratoire.
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Informations de livraison: la Be Nine Mobile est une sacoche de transport pratique pour le travail sur le terrain, comprenant un Accupack pour un temps de fonctionnement autonome maximal de 12 heures, un câble de recharge pour voiture et un adaptateur de fiche pour différents pays, et des tiges d'agitation.