Imprimer
Électrodes de pH pour applications générales en laboratoire, Liq-Glass™
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
238000 238182 238185 238180 238145 238406 242054 242056 242055
662-9200EA 227 EUR
662-9200 620-4914 620-4917 620-4916 662-9212 662-9222 662-9234 662-9233 662-2153
Électrodes de pH pour applications générales en laboratoire, Liq-Glass™
Électrodes Électrodes pH
Électrodes de pH combinées robustes pour une utilisation quotidienne en laboratoire. Universellement applicables, aussi bien dans des acides forts, que dans des bases fortes.
  • Parfaitement adaptées aux titrages acide/base
  • Électrolyte rechargeable
  • Système de référence Everef stable
  • pour une longue durée de vie des électrodes
pH : 0 - 14
Température : –10...+100 °C
Système de référence : Everef
* Sonde de température intégrée NTC 30 kOhm
** Sonde de température intégrée Pt1000
Informations de commande: Livrées avec numéro de série et certificat. Les électrodes à tête de connecteur S7 sont fournies sans câble ; celui-ci doit être commandé séparément.