Imprimer
Électrodes de pH pour applications générales en laboratoire, Polilyte Lab
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
238403 242058 242060 242062 242059
662-9220EA 164 EUR
662-9220 662-9237 662-9236 662-9238 662-2080
Électrodes de pH pour applications générales en laboratoire, Polilyte Lab
Électrodes Électrodes pH
Ces électrodes de pH combinées robustes sont adaptées aux applications générales de laboratoire, notamment en ce qui concerne les mesures dans des émulsions et des suspensions.
  • La jonction Single Pore empêche l'obstruction de la jonction liquide.
  • Sans entretien grâce à l'électrolyte Polisolve
  • Système de référence Everef-B pour une durée de vie prolongée
pH : 0 - 14
Température : –10...+80 °C
Système de référence : Everef-B
* Sonde de température intégrée NTC 30 kOhm
** Sonde de température intégrée Pt1000
Informations de commande: fournies avec numéro de série et un certificat. Les électrodes avec tête de connecteur sont fournies sans câble ; celui-ci doit être commandé séparément.