Imprimer
Overalls, 4500
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4500WS 4500WM 4500WXL 4500W2XL 4500W3XL 4500W4XL 4500WL
MMMA4500WSEA 184 EUR
MMMA4500WS MMMA4500WM MMMA4500WXL MMMA4500W2XL MMMA4500W3XL MMMA4500W4XL MMMA4500WL
Overalls, 4500
Vêtements à usage unique
Cette combinaison simple en tissu PP durable convient aux applications non dangereuses où l'hygiène et la propreté sont importantes.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean or dry
  • Breathable and light duty protection
  • Two-way zip with storm flap
  • Elasticated 2-panel hood, cuffs, ankles and waist
Les applications typiques incluent : Utilisation domestique pour le bricolage, applications de nettoyage et d'entretien industriels légers.
Poids: 45 g/m²
Certifications: Cat. I