Imprimer
Papiers filtre qualitatifs, grades standard, grade 3, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1003-055 1003-070 1003-090 1003-110 1003-125 1003-150 1003-185 1003-240 1003-320 1003-917 1003-323
512-1016EA 25.2 EUR
512-1016 512-1017 512-1018 512-1019 512-1020 512-1021 512-1022 512-0383 512-0464 512-1023 512-0465
Papiers filtre qualitatifs, grades standard, grade 3, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Filtre en cellulose de grade standard utilisé dans les techniques d'analyse qualitative pour la détermination et l'identification de matériaux. Deux fois plus épais que le grade 1. L'épaisseur renforcée améliore sa résistance à l'humidité et rend ce grade parfaitement adapté à une utilisation dans les entonnoirs Büchner. Ce pouvoir hautement absorbant est particulièrement utile lorsque le papier est utilisé comme portoir à échantillons.
  • Thickness of 6 µm
Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Double the thickness of Grade 1 with still finer particle retention and excellent loading capacity; more precipitate can be held without clogging. The extra thickness gives increased wet strength and makes this grade highly suitable for use in Büchner funnels.
The high absorbency is particularly valuable when the paper is used as a sample carrier. This filter is also available in the FilterCup. This is a convenient, disposable 70 mm filter funnel with a 250 ml capacity molded from polypropylene with an integral, heat bonded filter (catalog number 1600-003).