Imprimer
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, ROTINA 380 / 380 R
Fournisseur: Hettich
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1701 1706
521-1153EA 5570 EUR
521-1153 521-1154
Centrifugeuses de paillasse, ventilées/réfrigérées, ROTINA 380 / 380 R
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Les centrifugeuses haute performance de paillasse ROTINA 380 et ROTINA 380 R sont impressionnantes, avec leur technologie novatrice, leur large capacité, leur manipulation extrêmement aisée et leur fonctionnement exceptionnellement silencieux.
  • Moteur à induction, sans balais et sans maintenance, particulièrement silencieux
  • Boîtier et couvercle en métal pour une meilleure stabilité de la vitesse, chambre de centrifugation et revêtement interne du couvercle en acier inoxydable
  • Commandes et affichages disposés de façon ergonomique, extrêmement faciles à utiliser
  • Dispositif spécial de verrouillage du couvercle permettant une fermeture et une ouverture sans efforts d'une seule main
  • Caractéristiques de sécurité: chambre de centrifugation avec blindage en acier, reconnaissance automatique du rotor, mise hors tension en cas de déséquilibre, verrouillage du couvercle pendant le fonctionnement du rotor, protection anti-chute du couvercle, ouverture d'urgence du couvercle
Elles sont conçues pour une large gamme d'applications et utilisées principalement dans le diagnostic, la culture cellulaire, la recherche génétique et la microbiologie.
Informations de commande: Rotors et adaptateurs disponibles séparément.