Imprimer
Centrifugeuses de paillasse/sur pieds, ventilées/réfrigérées, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Fournisseur: Hettich
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5660 5650 5660-50 5670 5675
521-1605EA 11960 EUR
521-1605 521-1604 521-2103 521-2265 521-1549
Centrifugeuses de paillasse/sur pieds, ventilées/réfrigérées, ROTANTA 460 / 460R / 460RF
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Centrifugeuse de haute qualité présentant d'excellentes performances ainsi qu'une large gamme d'accessoires garantissant un fonctionnement efficace pour une utilisation quotidienne en laboratoire.
  • Verrouillage motorisé du couvercle
  • Panneau de commande de dernière génération permet d'entrer, d'enregistrer et d'appeler facilement des programmes de centrifugation complexes; 98 plages programmables peuvent être attribuées
  • La ROTANTA 460 RF, version réfrigérée sur pieds avec une largeur de 55,4 cm seulement, présente un encombrement réduit et trouve sa
En savoir plus