Imprimer
VWR® Traceable Plus, Thermomètres à triple affichage
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-1582EA 174 EUR
620-1582 620-1583
VWR® Traceable Plus, Thermomètres à triple affichage
Thermomètres Thermomètres numériques
Les thermomètres numériques Traceable Plus contrôlent les températures dans les congélateurs, bains-marie, blocs chauffants, incubateurs et réfrigérateurs.
  • Mémorisation des valeurs maximale et minimale
  • Points d’étalonnage à 0 et 50 °C
  • Triple affichage: températures maximale, minimale et actuelle
  • Alerte en cas de dépassement de plage programmable par incréments de 1,0 °C
  • Un flacon isole le capteur contre les variations de température transitoires qui se produisent lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur (620-1582)
Bottle sensor in glycol solution or standard wire probe sensor (bullet).
Traceable to NIST. Fulfils all CDC thermometer and vaccine thermometer requirements.
Certifications: Traçabilité NIST. Normes CDC en matière de thermomètres et de thermomètres à vaccins. ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Informations de livraison: Fournis avec un certificat d'étalonnage Traceable, une pile AAA, un boîtier en plastique, une sonde en flacon ou non avec un câble de trois mètres, un support basculant, une encoche pour fixation murale, des bandes Velcro® et magnétiques pour une fixation sur tous types de surface.